(3-Methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10951.06 A10951.14 A10951.22
A10951.06EA 27.6 EUR
A10951.06 A10951.14 A10951.22
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 1798-09-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 67-72° Beilstein Reference: 2614004
Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Kookpunt: 305,95 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 67…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004334
CAS nummer: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8