(4-Ethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10129.09 A10129.14 A10129.18
A10129.09EA 33.6 EUR
A10129.09 A10129.14 A10129.18
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4919-33-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 87-91° Beilstein Reference: 1103143
Formule: (C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH
Kookpunt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 87…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004346
CAS nummer: 4919-33-9
EINECS: 225-545-3