3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14325.06 A14325.14
A14325.06EA 35.7 EUR
A14325.06 A14325.14
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 2107-70-2 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 2696272
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Kookpunt: 344 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 96…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002774
CAS nummer: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3