(3-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23563.03 B23563.06 B23563.14
B23563.03EA 21.9 EUR
B23563.03 B23563.06 B23563.14
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 621-37-4 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2086506
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Kookpunt: 349 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 128…132 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004337
CAS nummer: 621-37-4
EINECS: 210-684-4