(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15018.14 A15018.22 A15018.36
A15018.14EA 51 EUR
A15018.14 A15018.22 A15018.36
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 156-38-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 148-150° Beilstein Reference: 1448766
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Kookpunt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004347
CAS nummer: 156-38-7
EINECS: 205-851-3