(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15893.03 A15893.06 A15893.14
A15893.03EA 34.7 EUR
A15893.03 A15893.06 A15893.14
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 102-32-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 2211017
Formule: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
Kookpunt: 337 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 128…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004338
CAS nummer: 102-32-9
EINECS: 203-024-1