4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26888.03 H26888.06
H26888.03EA 25.1 EUR
H26888.03 H26888.06
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥97%
4-(Methylthio)phenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 16188-55-9 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Melting Point: 98-102° MDL No.: MFCD00192325
Formule: C₉H₁₀O₂S
MW: 182.24 g/mol
Smeltpunt: 98…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192325
CAS nummer: 16188-55-9