(2,3-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
A16728.03
A16728.06
A16728.03EA
36.8
EUR
A16728.03
A16728.06
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 145689-41-4
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 117-119°
MDL No.: MFCD00040968
Formule:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Smeltpunt: 117…119 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040968 CAS nummer: 145689-41-4 |