(2,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20431.06 B20431.14
B20431.06EA 114 EUR
B20431.06 B20431.14
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥99%
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 81228-09-3 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 117-119° Beilstein Reference: 3649727
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Kookpunt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 117…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009999
CAS nummer: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4