(2,5-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21595.03 B21595.06 B21595.14
B21595.03EA 30.2 EUR
B21595.03 B21595.06 B21595.14
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 85068-27-5 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 123-127° Beilstein Reference: 6844956
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Kookpunt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 123…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010000
CAS nummer: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8