(2,6-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Difluorophenylacetic acid
A18063.06 A18063.14
A18063.06EA 61.8 EUR
A18063.06 A18063.14
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 85068-28-6 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 99-102° Beilstein Reference: 3650109
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Kookpunt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 99…102 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010001
CAS nummer: 85068-28-6
EINECS: 285-289-3