(3-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15635.06 A15635.14 A15635.22
A15635.06EA 49.6 EUR
A15635.06 A15635.14 A15635.22
(3-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Fluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 331-25-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 151°/0.8mm Beilstein Reference: 775898 MDL No.: MFCD00004331
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
Kookpunt: 151 °C (0,8 mmHg)
Smeltpunt: 44…48 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004331
CAS nummer: 331-25-9
EINECS: 206-360-7