(4-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 405-50-5
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point:
Formule:
(C₆H₄F)CH₂COOH Kookpunt: 164 °C (2 mmHg) Smeltpunt: 81…85 °C Vlampunt: >100 °C (212 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004343 CAS nummer: 405-50-5 EINECS: 206-972-4 Merck Index: 14,4177 |