(3-Iodophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L15117.04 L15117.ME
L15117.04EA 117 EUR
L15117.04 L15117.ME
(3-Iodophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Iodophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1878-69-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2501867
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
Smeltpunt: 128…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046548
CAS nummer: 1878-69-9