(4-Iodophenyl)acetic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L13345.03
L13345.06
L13345.03EA
37.8
EUR
L13345.03
L13345.06
(4-Iodophenyl)acetic acid ≥97%
(4-Iodophenyl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1798-06-7
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 1940558
Formule:
(C₆H₄I)CH₂COOH Smeltpunt: 136…140 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082985 CAS nummer: 1798-06-7 |