HEPES (2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethanesulphonic acid)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
9105.2 9105.3 9105.4
ROTH9105.2EA 0 EUR
ROTH9105.2 ROTH9105.3 ROTH9105.4
HEPES (2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethanesulphonic acid)
HEPES (2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethanesulphonic acid)
Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238.31 g/mol
Smeltpunt: 210…215 °C
Dichtheid: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006158
CAS nummer: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM