11-Bromo-1-undecene ≥96%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 96%
CAS No.: 7766-50-9
Molecular Formula: Br(CH2)9CH=CH2
Formula Weight: 233.20
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₂₁Br Kookpunt: 149…150 °C (35 mmHg) Dichtheid: 1,063 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040825 CAS nummer: 7766-50-9 |