Trichloorethyleen
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,1,2-Trichloroethene, Trichloroethene, 1,1,2-Trichloroethylene
9579.1 9579.2 9579.3
ROTH9579.1EA 0 EUR
ROTH9579.1 ROTH9579.2 ROTH9579.3
Trichloorethyleen
Trichloorethyleen
Formule: ClCH=CCl₂
Kookpunt: 86,7 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –73 °C
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000838
CAS nummer: 79-01-6
EINECS: 201-167-4
UN: 1710
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM