Acrylamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A17157.0E A17157.36
A17157.0EEA 120 EUR
A17157.0E A17157.36
Acrylamide ≥98%
Acrylamide
Purity: 98+% CAS No.: 79-06-1 Molecular Formula: CH2=CHCONH2 Formula Weight: 71.08 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: 125°/25mm Beilstein Reference: 605349 Merck Reference: 14,129 UN No.: 2074 MDL No.: MFCD00008032
Formule: C₃H₅NO
Kookpunt: 125 °C (25 mmHg)
Smeltpunt: 82…85 °C
Dichtheid: 1,322
Vlampunt: 138 °C (280 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008032
CAS nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM