Ethyl oleate
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
10008201-50
10008201-1
CAYM10008201-50EA
22.9
EUR
CAYM10008201-50
CAYM10008201-1
Ethyl oleate
Ethyl oleate
Formule:
C₂₀H₃₈O₂ MW: 310.52 g/mol Kookpunt: 386 Smeltpunt: –32 °C Dichtheid: 0.87 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 174 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009579 CAS nummer: 111-62-6 EINECS: 203-889-5 Merck Index: 12,06965 |