Methyl oleate, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
75160-1ML 75160-5ML
75160-1MLEA 92.8 EUR
75160-1ML 75160-5ML
Methyl oleate, Supelco®
Methyl oleate
Formule: C₁₉H₃₆O₂
Kookpunt: ∼218,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009578
CAS nummer: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f5f5430eabbdf602314a4c68bb95d61fe9e163&vid=69c01f3fa323a50f19349d42ce195fc55a38b78d&prid=web&clid=SAPDAM