Dibutyl maleate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
353100010 353102500
ACRO353100010EA 59.8 EUR
ACRO353100010 ACRO353102500
Dibutyl maleate 97%
Dibutyl maleate
Formule: C₁₂H₂₀O₄
Kookpunt: 274…277 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³
Vlampunt: 120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009447
CAS nummer: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %