Oleic acid
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
90260-500 90260-1 90260-5 90260-10
CAYM90260-500EA 32 EUR
CAYM90260-500 CAYM90260-1 CAYM90260-5 CAYM90260-10
Oleic acid
Oleic acid
Formule: C₁₈H₃₄O₂
Kookpunt: 286 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 180 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00064242
CAS nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM