Oleic acid
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
(9Z)-9-Octadecenoic acid
7213.1
7213.2
ROTH7213.1EA
39.5
EUR
ROTH7213.1
ROTH7213.2
Oleic acid
Oleic acid
Formule:
C₁₈H₃₄O₂ MW: 282.47 g/mol Kookpunt: 286 Smeltpunt: 16.7 Dichtheid: 0.8946 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 180 Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD00064242 CAS nummer: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Merck Index: 13,06898 |