Maleïnezuur

Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Waarschuwing

28337.02 28337.03
SERA28337.02EA 0 EUR
SERA28337.02 SERA28337.03
Maleïnezuur
Maleïnezuur
Formule: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Kookpunt: 256
Smeltpunt: 130…131 °C
Dichtheid: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 127 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063177
CAS nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR