Fumaarzuur 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
119750010
119750025
119751000
119750100
ACRO119750010EA
38.8
EUR
ACRO119750010
ACRO119750025
ACRO119751000
ACRO119750100
Fumaarzuur 99+%
Fumaarzuur
Formule:
C₄H₄O₄ MW: 116.07 g/mol Kookpunt: 356 Smeltpunt: 295…300 °C (sublimatie) Dichtheid: 1.62 g/cm³ Vlampunt: 230 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002700 CAS nummer: 110-17-8 EINECS: 203-743-0 Merck Index: 13,04308 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 295 to 300 °C |
Water | ≤0.25 % (K.F.) |
HPLC | ≥99.0 % |
Titration with NaOH | 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance) |