Fumaarzuur ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10976.0C A10976.0E A10976.36
A10976.0CEA 189 EUR
A10976.0C A10976.0E A10976.36
Fumaarzuur ≥99%
Fumaarzuur
Purity: 99% CAS No.: 110-17-8 Molecular Formula: HO2CCH=CHCO2H Formula Weight: 116.07 Flash Point: 273°(523°F) Odour: Odourless pH: 2.1 Melting Point: ca 299° subl. Beilstein Reference: 605763 Merck Reference: 14,4287 MDL No.: MFCD00002700
Formule: C₄H₄O₄
Kookpunt: 356 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,625
Vlampunt: 273 °C (523 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002700
CAS nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 14,4287
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable