Fumaarzuur NF, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
8.17073.1000 8.17073.9050
8.17073.1000EA 132 EUR
8.17073.1000 8.17073.9050
Fumaarzuur NF, SAFC®
Fumaarzuur
Formule: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Kookpunt: 356
Smeltpunt: 287
Dichtheid: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 273
MDL Nummer: MFCD00002700
CAS nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308