Fumaarzuur
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
3748.1
3748.2
ROTH3748.1EA
0
EUR
ROTH3748.1
ROTH3748.2
Fumaarzuur
Fumaarzuur
Formule:
C₄H₄O₄ Kookpunt: 356 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 287 °C Dichtheid: 1,625 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 273 °C |
MDL Nummer:
MFCD00002700 CAS nummer: 110-17-8 EINECS: 203-743-0 Merck Index: 13,04308 |