Citraconic anhydride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 616-02-4
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4710
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 1835
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005522
Formule:
C₅H₄O₃ Kookpunt: 213…214 °C Smeltpunt: 7…8 °C Dichtheid: 1,243 Vlampunt: 101 °C (213 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005522 CAS nummer: 616-02-4 EINECS: 210-459-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |