Allylalcohol 99%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
102860010
102862500
102860025
ACRO102860010EA
71.4
EUR
ACRO102860010
ACRO102862500
ACRO102860025
Allylalcohol 99%, extra pure
Allylalcohol
Formule:
C₃H₆O Kookpunt: 96…98 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –129 °C Dichtheid: 0,85 g/cm³ Vlampunt: 21 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002920 CAS nummer: 107-18-6 EINECS: 203-470-7 UN: 1098 ADR: 6.1, Merck Index: 13,00283 |
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.02 % |