Allylalcohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00974.0100 8.00974.1000
8.00974.0100EA 56.1 EUR
8.00974.0100 8.00974.1000
Allylalcohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Allylalcohol
Formule: C₃H₆O
Kookpunt: 97 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –129 °C
Dichtheid: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 21 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002920
CAS nummer: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 13,00283