4-Penten-1-ol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
150010100 150010500
ACRO150010100EA 91.1 EUR
ACRO150010100 ACRO150010500
4-Penten-1-ol 99%
4-Penten-1-ol
Formule: C₅H₁₀O
Kookpunt: 137 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,834 g/cm³
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002975
CAS nummer: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4289 to 1.4309 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %