5-Hexen-1-ol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
213040050 213040250 213041000
ACRO213040050EA 79.3 EUR
ACRO213040050 ACRO213040250 ACRO213041000
5-Hexen-1-ol 99%
5-Hexen-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
Kookpunt: 152…155 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: -20 °C
Dichtheid: 0,8725 g/cm³
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002981
CAS nummer: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %