cis-4-Hexen-1-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19266.06
A19266.14
A19266.06EA
37
EUR
A19266.06
A19266.14
cis-4-Hexen-1-ol ≥97%
cis-4-Hexen-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 928-91-6
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 158°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00148974
Formule:
C₆H₁₂O Kookpunt: 158 °C Dichtheid: 0,857 Vlampunt: 65 °C (149 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00148974 CAS nummer: 928-91-6 EINECS: 213-187-0 UN: 1987 ADR: 3,III |