trans-2-Hexen-1-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: trans-Hex-2-en-1-ol
A13272.14 A13272.22 A13272.36
A13272.14EA 41 EUR
A13272.14 A13272.22 A13272.36
trans-2-Hexen-1-ol ≥97%
trans-2-Hexen-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 928-95-0 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4380 Odour: Pleasant Boiling Point: 158-160° Beilstein Reference: 1719709 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002927
Formule: C₆H₁₂O
Kookpunt: 158…160 °C
Smeltpunt: 65…67 °C
Dichtheid: 0,843
Vlampunt: 54 °C (129 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002927
CAS nummer: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
UN: 1987
ADR: 3,III