4-Methyl-1-pentene ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0392-25ML M0392-500ML
TCIAM0392-25MLEA 30.8 EUR
TCIAM0392-25ML TCIAM0392-500ML
4-Methyl-1-pentene ≥97.0% (by GC)
4-Methyl-1-pentene
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 53°C
Dichtheid: 0,665 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –32°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008949
CAS nummer: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56c9ff86ddcd698864969e4bae6cdf80b0c082a8&vid=33b585ab51c3531a78a8bbc09016b08410d3d94a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Purity (GC) min. 97.0 %
Appearance Colorless clear liquid