3,4-Dichlorocinnamic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Dichlorocinnamic Acid
B25308.06 B25308.14
B25308.06EA 31.8 EUR
B25308.06 B25308.14
3,4-Dichlorocinnamic acid ≥97%
3,4-Dichlorocinnamic acid
Purity: 97% CAS No.: 1202-39-7 Molecular Formula: C9H6Cl2O2 Formula Weight: 217.05 Melting Point: 218-220° Beilstein Reference: 1872129
Formule: C₉H₆Cl₂O₂
Smeltpunt: 218…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004385
CAS nummer: 1202-39-7
EINECS: 214-866-4