4-Chloro-3-nitrocinnamic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14954.06
A14954.22
A14954.06EA
23.4
EUR
A14954.06
A14954.22
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid ≥98%
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20797-48-2
Molecular Formula: C9H6ClNO4
Formula Weight: 227.61
Melting Point: 186-188°
MDL No.: MFCD00063311
Formule:
C₉H₆ClNO₄ Smeltpunt: 186…188 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00063311 CAS nummer: 20797-48-2 |