Ferulic acid methyl ester ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22657.04
B22657.09
B22657.04EA
59.8
EUR
B22657.04
B22657.09
Ferulic acid methyl ester ≥99%
Ferulic acid methyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 2309-07-1
Molecular Formula: C11H12O4
Formula Weight: 208.22
Melting Point: 62-65°
MDL No.: MFCD00017208
Formule:
C₁₁H₁₂O₄ Smeltpunt: 62…65 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017208 CAS nummer: 2309-07-1 |