3-Hexyne-2-one ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 1679-36-3
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 67-68°/50mm
Beilstein Reference: 1699613
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00041627
Formule:
C₆H₈O Kookpunt: 67…68 °C (50 mmHg) Dichtheid: 0,880 Vlampunt: 39 °C (102 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041627 CAS nummer: 1679-36-3 UN: 1992 ADR: 3,III |