2-Butyne-1-ol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
223400050 223400250
ACRO223400050EA 50 EUR
ACRO223400050 ACRO223400250
2-Butyne-1-ol 98%
2-Butyne-1-ol
Formule: C₄H₆O
Kookpunt: 142 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,93 g/cm³
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002914
CAS nummer: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %