2-Butyne-1-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15709.06 A15709.14 A15709.22
A15709.06EA 52.6 EUR
A15709.06 A15709.14 A15709.22
2-Butyne-1-ol ≥98%
2-Butyne-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 764-01-2 Molecular Formula: CH3C≡CCH2OH Formula Weight: 70.09 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4530 Odour: Characteristic Melting Point: -2° Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 1733676 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002914
Formule: C₄H₆O
Kookpunt: 142…143 °C
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 0,938
Vlampunt: 51 °C (123 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002914
CAS nummer: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III