2-Hexyn-1-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13339.06
A13339.09
A13339.06EA
61.7
EUR
A13339.06
A13339.09
2-Hexyn-1-ol ≥97%
2-Hexyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 764-60-3
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1736274
MDL No.: MFCD00039540
Formule:
C₆H₁₀O Kookpunt: 167 °C Dichtheid: 0,897 Vlampunt: 68 °C (154 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039540 CAS nummer: 764-60-3 EINECS: 212-128-6 |