3-Heptyn-1-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
B20884.06
B20884.14
B20884.06EA
39.9
EUR
B20884.06
B20884.14
3-Heptyn-1-ol ≥98%
3-Heptyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 14916-79-1
Molecular Formula: CH3CH2CH2C≡CCH2CH2OH
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4555
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1737178
MDL No.: MFCD00039551
Formule:
C₇H₁₂O Kookpunt: 80…82 °C (15 mmHg) Dichtheid: 0,882 Vlampunt: 74 °C (165 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039551 CAS nummer: 14916-79-1 EINECS: 238-985-6 UN: 1987 ADR: 3,III |