3-Octyn-1-ol 96%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 96%
CAS No.: 14916-80-4
Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡C(CH2)2OH
Formula Weight: 126.20
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₄O Kookpunt: 86…88 °C (9 mmHg) Dichtheid: 0,883 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039552 CAS nummer: 14916-80-4 EINECS: 238-986-1 |