3-Pentyn-1-ol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
197330050 197330250 197331000
ACRO197330050EA 85 EUR
ACRO197330050 ACRO197330250 ACRO197331000
3-Pentyn-1-ol 99%
3-Pentyn-1-ol
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 154…157 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,91 g/cm³
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002956
CAS nummer: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %