3-Pentyn-1-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L02951.03 L02951.06
L02951.03EA 28.5 EUR
L02951.03 L02951.06
3-Pentyn-1-ol ≥98%
3-Pentyn-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 10229-10-4 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4560 Odour: Recognizable Boiling Point: 154-157° Beilstein Reference: 1735967 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002956
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 154…157 °C
Dichtheid: 0,912
Vlampunt: 54 °C (129 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002956
CAS nummer: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
UN: 1987
ADR: 3,III