4-Pentyn-2-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Pentyn-4-ol
L02752.06 L02752.14
L02752.06EA 45 EUR
L02752.06 L02752.14
4-Pentyn-2-ol ≥97%
4-Pentyn-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 2117-11-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.4380 Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 1734245 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004555
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 126…127 °C
Dichtheid: 0,892
Vlampunt: 37 °C (98 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004555
CAS nummer: 2117-11-5
EINECS: 218-321-1
UN: 1987
ADR: 3,III