4-Pentyn-1-ol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
330430050
330430250
ACRO330430050EA
78.4
EUR
ACRO330430050
ACRO330430250
4-Pentyn-1-ol 95%
4-Pentyn-1-ol
Formule:
C₅H₈O Kookpunt: 154…155 °C Dichtheid: 0,91 g/cm³ Vlampunt: 61 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002974 CAS nummer: 5390-04-5 EINECS: 226-383-6 |
Specification Test Results
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4430 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |